2-Chloro-3-methoxypyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 295 SEK
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Smältpunkt: 31…32 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02684324
CAS nummer: 40155-28-0