3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 2850 SEK
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆ClN₃
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01936479
CAS nummer: 22841-92-5