2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 7975 SEK
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrINO
Smältpunkt: 99…100 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09909341
CAS nummer: 321535-37-9