2,5-Dimethylthiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61055-1G OR61055-5G
APOSOR61055-1GEA 340 SEK
APOSOR61055-1G APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Kokpunkt: 148…153 °C
Densitet: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00130120
CAS nummer: 4175-66-0