6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61053-1G OR61053-5G
APOSOR61053-1GEA 1025 SEK
APOSOR61053-1G APOSOR61053-5G
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Smältpunkt: 212…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368216
CAS nummer: 885518-46-7