2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 175 SEK
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,01 g/mol
Smältpunkt: 250…252 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08059278
CAS nummer: 90213-66-4