Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 260 SEK
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426220
CAS nummer: 192944-51-7