8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 515 SEK
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₅H₃ClN₄
Smältpunkt: 194…200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00490111
CAS nummer: 40971-88-8