8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 825 SEK
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258770
CAS nummer: 136117-93-6