3-Chloroisoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 670 SEK
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,6000 g/mol
Smältpunkt: 42…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05982009
CAS nummer: 19493-45-9