5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 2125 SEK
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Smältpunkt: 158…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258640
CAS nummer: 374554-54-8