4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 1675 SEK
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
MW: 183,214 g/mol
Smältpunkt: 138…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 122957-50-0