3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR6084-1G OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA 1200 SEK
APOSOR6084-1G APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Smältpunkt: 94…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09065009
CAS nummer: 207909-05-5