(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 615 SEK
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Smältpunkt: 117…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973454
CAS nummer: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II