3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 9425 SEK
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₂
Kokpunkt: 126…130 °C/0.2mmHg
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 186191-19-5