2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6064-1G
OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA
3800
SEK
APOSOR6064-1G
APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formel:
C₂₁H₁₅NO Smältpunkt: 100…102 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00231979 CAS nummer: 338791-77-8 |