2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6063-1G OR6063-500MG
APOSOR6063-1GEA 3800 SEK
APOSOR6063-1G APOSOR6063-500MG
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formel: C₂₁H₁₅NO
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00231976
CAS nummer: 127667-32-7