2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 1400 SEK
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃O
Smältpunkt: 211 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00975441
CAS nummer: 98651-70-8