2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 5825 SEK
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00243468
CAS nummer: 105985-16-8