(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6053-10G OR6053-1G OR6053-5G
APOSOR6053-10GEA 8350 SEK
APOSOR6053-10G APOSOR6053-1G APOSOR6053-5G
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile
Formel: C₅H₄ClN₃
Smältpunkt: 157 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 118645-77-5