2-Ethylfuran
Leverantör: Apollo Scientific
OR6028-10G OR6028-25G
APOSOR6028-10GEA 585 SEK
APOSOR6028-10G APOSOR6028-25G
2-Ethylfuran
2-Ethylfuran
Formel: C₆H₈O
MW: 96.13 g/mol
Kokpunkt: 92…93 °C/768mmHg
Densitet: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003259
CAS nummer: 3208-16-0