2,4-Dichlorothiazole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR60252-25G
OR60252-100G
OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA
410
SEK
APOSOR60252-25G
APOSOR60252-100G
APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Formel:
C₃HCl₂NS Kokpunkt: 184 °C Smältpunkt: 44 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08691358 CAS nummer: 4175-76-2 |