2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G OR60236-5G
APOSOR60236-1GEA 1700 SEK
APOSOR60236-1G APOSOR60236-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formel: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Smältpunkt: 136…139 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09049072
CAS nummer: 63286-29-3