2,5-Dimethylpyrazine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6021-100G OR6021-1KG OR6021-250G
APOSOR6021-100GEA 1400 SEK
APOSOR6021-100G APOSOR6021-1KG APOSOR6021-250G
2,5-Dimethylpyrazine 98+%
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 155 °C
Smältpunkt: 15 °C
Densitet: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006147
CAS nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3