4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 1900 SEK
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00831607
CAS nummer: 287917-97-9