Oxetan-3-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Hydroxyoxetane
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 175 SEK
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokpunkt: 67…70 °C/8mmHg
Densitet: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09056790
CAS nummer: 7748-36-9