Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
OR60205-1G OR60205-250MG OR60205-5G
APOSOR60205-1GEA 2425 SEK
APOSOR60205-1G APOSOR60205-250MG APOSOR60205-5G
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 95%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokpunkt: 42 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738971
CAS nummer: 6628-83-7
UN: 2735
ADR: 8,III