(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, (3-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR60200-1G OR60200-5G
APOSOR60200-1GEA 945 SEK
APOSOR60200-1G APOSOR60200-5G
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Smältpunkt: 55…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095348
CAS nummer: 52378-64-0