2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60165-1G OR60165-5G
APOSOR60165-1GEA 0 SEK
APOSOR60165-1G APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Smältpunkt: 101…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863539
CAS nummer: 19668-85-0