Isoquinoline-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Formylisoquinoline, Isoquinoline-4-carboxaldehyde
OR60160-250MG OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-250MGEA 600 SEK
APOSOR60160-250MG APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Smältpunkt: 101…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00829440
CAS nummer: 22960-16-3