4-Hydroxycyclohexanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxycyclohexanon
OR60149-25G OR60149-5G
APOSOR60149-25GEA 2450 SEK
APOSOR60149-25G APOSOR60149-5G
4-Hydroxycyclohexanone
4-Hydroxycyclohexanone
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Kokpunkt: 256 °C
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093817
CAS nummer: 13482-22-9