p-Kresol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 1025 SEK
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Kresol 99%
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Kokpunkt: 202 °C
Smältpunkt: 32…34 °C
Densitet: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002376
CAS nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II