1H-Indazole-5-boronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 670 SEK
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161.9537 g/mol
Smältpunkt: 175…180 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06739151
CAS nummer: 338454-14-1