(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 3700 SEK
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₁₀N₄
MW: 138,170 g/mol
Smältpunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08691190
CAS nummer: 923156-44-9