7-Bromo-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60094-1G OR60094-5G OR60094-10G
APOSOR60094-1GEA 175 SEK
APOSOR60094-1G APOSOR60094-5G APOSOR60094-10G
7-Bromo-1H-indazole
7-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Smältpunkt: 126…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371564
CAS nummer: 53857-58-2