2-Formyl-3-picoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
OR60091-1G OR60091-5G
APOSOR60091-1GEA 245 SEK
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokpunkt: 84 °C/12,8mmHg
Smältpunkt: 8 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02181144
CAS nummer: 55589-47-4