4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR60087-5G OR60087-25G
APOSOR60087-5GEA 345 SEK
APOSOR60087-5G APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
Smältpunkt: 186…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00658844
CAS nummer: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III