n-Kapronsyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Hexanoic acid
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 820 SEK
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
n-Kapronsyra 99%
n-Kapronsyra
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Kokpunkt: 202…203 °C
Smältpunkt: –3 °C
Flampunkt: 102
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004421
CAS nummer: 142-62-1
Merck Index: 13,01765