2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 3175 SEK
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276299
CAS nummer: 94446-97-6