5-Nitro-2-picoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methyl-5-nitropyridine
OR60065-1G OR60065-25G OR60065-5G
APOSOR60065-1GEA 585 SEK
APOSOR60065-1G APOSOR60065-25G APOSOR60065-5G
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Smältpunkt: 107…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114179
CAS nummer: 21203-68-9