1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 345 SEK
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smältpunkt: 222…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06804572
CAS nummer: 677304-69-7