1H-Indazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 275 SEK
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smältpunkt: 318…322 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06804570
CAS nummer: 61700-61-6