3-Chloro-6-iodopyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60058-1G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 SEK
APOSOR60058-1G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
Smältpunkt: 110…120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08275187
CAS nummer: 135034-10-5