3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 2550 SEK
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08558157
CAS nummer: 96220-14-3