Dicyklohexylkarbodiimid 99%

Leverantör: Apollo Scientific
Fara

Synonyms: N,N'-Dicyklohexylkarbodiimid

OR60045-100G OR60045-500G
APOSOR60045-100GEA 310 SEK
APOSOR60045-100G APOSOR60045-500G
Dicyklohexylkarbodiimid 99%
Dicyklohexylkarbodiimid
Formel: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206,33 g/mol
Kokpunkt: 154…156 °C/11mmHg
Smältpunkt: 33…36 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011659
CAS nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR