4-Iodobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR60044-5G
OR60044-10G
OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA
310
SEK
APOSOR60044-5G
APOSOR60044-10G
APOSOR60044-25G
4-Iodobenzyl alcohol
4-Iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇IO Smältpunkt: 72…75 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01732720 CAS nummer: 18282-51-4 |