4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR60031-25G
OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA
1675
SEK
APOSOR60031-25G
APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₈N₂S Densitet: 1,007 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00023242 CAS nummer: 14001-63-9 |