(+/-)-Equol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 310 SEK
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Smältpunkt: 158…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016662
CAS nummer: 94105-90-5