4-Borono-DL-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 2950 SEK
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209,01 g/mol
Smältpunkt: 270 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01863704
CAS nummer: 90580-64-6