2-Amino-4,6-dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 245 SEK
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Smältpunkt: 108…113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037218
CAS nummer: 116632-24-7